2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
T3278-1G T3278-5G
TCIAT3278-1GEA 30 EUR
TCIAT3278-1G TCIAT3278-5G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.181 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01529875
Núm. CAS: 775-00-8
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %