10-(1,1':3',1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid ≥97.0% (by HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
10-(m-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid
T3280-200MG
T3280-1G
TCIAT3280-200MGEA
94
EUR
TCIAT3280-200MG
TCIAT3280-1G
10-(1,1':3',1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid ≥97.0% (by HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
10-(1,1':3',1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid
Formula:
C₃₂H₂₃BO₂ MW: 450,34 g/mol |
Núm. CAS:
1415334-59-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |