4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
T3283-1G T3283-5G
TCIAT3283-1GEA 66 EUR
TCIAT3283-1G TCIAT3283-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,19 g/mol
Número MDL: MFCD03238723
Núm. CAS: 15191-68-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa57e0d0c6b4f7efb90d806c39df100d344af736&vid=fa57e0d0c6b4f7efb90d806c39df100d344af736&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C