2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3284-1G T3284-5G
TCIAT3284-1GEA 46 EUR
TCIAT3284-1G TCIAT3284-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Número MDL: MFCD00077605
Núm. CAS: 57946-60-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C