2,3,4-Trimetoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3285-25G T3285-5G
TCIAT3285-25GEA 205 EUR
TCIAT3285-25G TCIAT3285-5G
2,3,4-Trimetoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trimetoxibenzonitrilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 167°C
Número MDL: MFCD00001785
Núm. CAS: 43020-38-8
EINECS: 256-049-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C