N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
MeO-TPD
T3290-200MG
T3290-1G
TCIAT3290-200MGEA
45
EUR
TCIAT3290-200MG
TCIAT3290-1G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine
Formula:
C₄₀H₃₆N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD09833415 Núm. CAS: 122738-21-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |