1-(Trimethoxysilyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimethoxy(1-naphthyl)silane
T3292-1G T3292-5G
TCIAT3292-1GEA 47 EUR
TCIAT3292-1G TCIAT3292-5G
1-(Trimethoxysilyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
1-(Trimethoxysilyl)naphthalene
Formula: C₁₃H₁₆O₃Si
MW: 248,35 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00094090
Núm. CAS: 18052-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c093566a6696f7f8ae008803ff8b2822bc30b1d8&vid=c093566a6696f7f8ae008803ff8b2822bc30b1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C