Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
T3293-5ML T3293-25ML
TCIAT3293-5MLEA 29 EUR
TCIAT3293-5ML TCIAT3293-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Trimethylsilyl methacrylate
Formula: C₇H₁₄O₂Si
MW: 158.27 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00053868
Núm. CAS: 13688-56-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=418fdb9ad43334c3b4cc96d63c05ded5983dfed4&vid=418fdb9ad43334c3b4cc96d63c05ded5983dfed4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %