1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4,5,8-Tetrachloroanthracene-9,10-dione
T3300-5G
T3300-25G
TCIAT3300-5GEA
100
EUR
TCIAT3300-5G
TCIAT3300-25G
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (por GC)
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone
Formula:
C₁₄H₄Cl₄O₂ MW: 345,98 g/mol Pto. de fusión: 342°C |
Número MDL:
MFCD00035801 Núm. CAS: 81-58-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)