Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
T3301-1G T3301-5G
TCIAT3301-1GEA 42 EUR
TCIAT3301-1G TCIAT3301-5G
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formula: C₆H₄N₂OS
MW: 152,17 g/mol
Número MDL: MFCD00122140
Núm. CAS: 16234-10-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b4183c45b8f82cdf7470c38bdc6ef84a59803c&vid=12c2baa153c6297a70edc43023e9370fb061829b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C