2-Triphenylenecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Triphenylene-2-carbaldehyde
T3304-200MG T3304-1G
TCIAT3304-200MGEA 106 EUR
TCIAT3304-200MG TCIAT3304-1G
2-Triphenylenecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Triphenylenecarboxaldehyde
Formula: C₁₉H₁₂O
MW: 256,30 g/mol
Pto. de fusión: 162°C
Número MDL: MFCD29089374
Núm. CAS: 96404-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=622c246f3cfe173eeff92b68ad09a4c65a87e9f8&vid=622c246f3cfe173eeff92b68ad09a4c65a87e9f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %