4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(1-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-(1-Naphthyl)-10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene, 10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid Pinacol ester
T3306-1G T3306-5G
TCIAT3306-1GEA 135 EUR
TCIAT3306-1G TCIAT3306-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(1-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(1-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₃₀H₂₇BO₂
MW: 430,35 g/mol
Número MDL: MFCD30470497
Núm. CAS: 1149804-35-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3906ba3f6589d25d6bd2dc619cf0f07577bc2b6f&vid=3906ba3f6589d25d6bd2dc619cf0f07577bc2b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %