2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3308-1G
T3308-5G
TCIAT3308-1GEA
55
EUR
TCIAT3308-1G
TCIAT3308-5G
2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₁H₁₂Br₃N₃ |
Número MDL:
MFCD28964709 Núm. CAS: 890148-78-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 207.0 to 211.0 deg-C |