3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(pyridin-3-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(3-Pyridyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3313-1G T3313-5G
TCIAT3313-1GEA 133 EUR
TCIAT3313-1G TCIAT3313-5G
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
Formula: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281,16 g/mol
Número MDL: MFCD20923943
Núm. CAS: 939430-30-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C