2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3317-1G T3317-5G
TCIAT3317-1GEA 28 EUR
TCIAT3317-1G TCIAT3317-5G
2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
2',3,4,5-Tetrafluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₂₁H₂₂F₄
Número MDL: MFCD22380673
Núm. CAS: 173837-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae235a5dcda70578ef895fa64601e1f9323ba4e7&vid=ae235a5dcda70578ef895fa64601e1f9323ba4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Mesomorphic range 61.0 to 66.0 deg-C