4-Bromo-2-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26529.06
H26529.14
H26529.06EA
29.3
EUR
H26529.06
H26529.14
4-Bromo-2-nitrofenol ≥98%
4-Bromo-2-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 7693-52-9
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 88-91°
MDL No.: MFCD00082540
Formula:
C₆H₄BrNO₃ Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 88…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082540 Núm. CAS: 7693-52-9 EINECS: 231-707-4 |