2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-p-terphenyl

T3318-1G T3318-5G
TCIAT3318-1GEA 57 EUR
TCIAT3318-1G TCIAT3318-5G
2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formula: C₂₁H₁₆F₄
MW: 344,35 g/mol
Número MDL: MFCD12964272
Núm. CAS: 205806-87-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6f297e6c65db10554b0e76307ffea140d85d404&vid=f6f297e6c65db10554b0e76307ffea140d85d404&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 61.0 to 67.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR