Tetrandine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3321-200MG
T3321-1G
TCIAT3321-200MGEA
57
EUR
TCIAT3321-200MG
TCIAT3321-1G
Tetrandine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tetrandine
Formula:
C₃₈H₄₂N₂O₆ |
Número MDL:
MFCD08689909 Núm. CAS: 518-34-3 Índice Merck: 14,09231 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 221.0 to 225.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +283 to +287 deg (C=1,CHCl3) |