4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Triphenylen-2-ylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)triphenylene
T3322-1G T3322-5G
TCIAT3322-1GEA 103 EUR
TCIAT3322-1G TCIAT3322-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₂₄H₂₃BO₂
MW: 354,26 g/mol
Número MDL: MFCD26401844
Núm. CAS: 890042-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4109ff8423fba562544c83f34b0d6e0ca2227d31&vid=4109ff8423fba562544c83f34b0d6e0ca2227d31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C