Isotiocianato de 2,4,6-trimetilfenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Isothiocyanato-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanate
T3324-5G T3324-25G
TCIAT3324-5GEA 89 EUR
TCIAT3324-5G TCIAT3324-25G
Isotiocianato de 2,4,6-trimetilfenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2,4,6-trimetilfenilo
Formula: C₁₀H₁₁NS
MW: 177.27 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de fusión: 64
Número MDL: MFCD00022055
Núm. CAS: 6095-82-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89dacad7aea8dbc6d8e51d235efc2e5ee651be17&vid=89dacad7aea8dbc6d8e51d235efc2e5ee651be17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C