4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
T3325-5G T3325-25G
TCIAT3325-5GEA 57 EUR
TCIAT3325-5G TCIAT3325-25G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Pto. de fusión: 142°C
Número MDL: MFCD02183525
Núm. CAS: 182281-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4b54646263026e971a1251c5f822f0e60ae606&vid=fe4b54646263026e971a1251c5f822f0e60ae606&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %