N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
T3326-5G T3326-25G
TCIAT3326-5GEA 62 EUR
TCIAT3326-5G TCIAT3326-25G
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide ≥98.0% (por GC)
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide
Formula: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157.09 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00077565
Núm. CAS: 104863-67-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203c52fa903e00aafc654554f279cbba06138789&vid=e09b1c2020c1f50b7236d980719a0a4a99ebf477&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %