Tris(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3327-1G T3327-5G
TCIAT3327-1GEA 109 EUR
TCIAT3327-1G TCIAT3327-5G
Tris(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Tris(4-biphenylyl)amine
Formula: C₃₆H₂₇N
Número MDL: MFCD30470498
Núm. CAS: 6543-20-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4301912f45b7fb7ef73c6f8ec4d917c4c7af30&vid=9b4301912f45b7fb7ef73c6f8ec4d917c4c7af30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %