1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3329-1G T3329-5G
TCIAT3329-1GEA 93 EUR
TCIAT3329-1G TCIAT3329-5G
1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Tribromobenzene
Formula: C₆H₃Br₃
Pto. Ebullición: 283°C
Número MDL: MFCD00192668
Núm. CAS: 608-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&vid=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C