2,3,5-Tribromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3339-5G
T3339-25G
TCIAT3339-5GEA
46
EUR
TCIAT3339-5G
TCIAT3339-25G
2,3,5-Tribromopiridina ≥98.0% (por GC)
2,3,5-Tribromopiridina
Formula:
C₅H₂Br₃N Pto. Ebullición: 160°C |
Número MDL:
MFCD00233999 Núm. CAS: 75806-85-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...