Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
T3341-1G T3341-5G
TCIAT3341-1GEA 26 EUR
TCIAT3341-1G TCIAT3341-5G
Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042412
Núm. CAS: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&vid=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %