2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3342-1G T3342-5G
TCIAT3342-1GEA 120 EUR
TCIAT3342-1G TCIAT3342-5G
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride
Formula: C₆H₂O₃S
Número MDL: MFCD09832453
Núm. CAS: 6007-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03065c744cd74d0bab44113655ece125874c99d5&vid=03065c744cd74d0bab44113655ece125874c99d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C