4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidine
T3349-1G
T3349-5G
TCIAT3349-1GEA
38
EUR
TCIAT3349-1G
TCIAT3349-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Formula:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ MW: 261,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD06656166 Núm. CAS: 287952-67-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |