Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
T3350-1G T3350-5G
TCIAT3350-1GEA 33 EUR
TCIAT3350-1G TCIAT3350-5G
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Número MDL: MFCD03093897
Núm. CAS: 171364-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fbb2e6784c31e84ba0c9cdc247824334c6d9160&vid=1fbb2e6784c31e84ba0c9cdc247824334c6d9160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C