2-(p-Tolyl)indole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Methylphenyl)indole, 2-(4-Methylphenyl)-1H-indole
T3351-1G
T3351-5G
TCIAT3351-1GEA
96
EUR
TCIAT3351-1G
TCIAT3351-5G
2-(p-Tolyl)indole ≥98.0% (por GC)
2-(p-Tolyl)indole
Formula:
C₁₅H₁₃N MW: 207,28 g/mol |
Número MDL:
MFCD00087262 Núm. CAS: 55577-25-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 220.0 to 224.0 deg-C |