Trimethoxy(pentafluorophenyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3352-1G T3352-5G
TCIAT3352-1GEA 81 EUR
TCIAT3352-1G TCIAT3352-5G
Trimethoxy(pentafluorophenyl)silane ≥97.0% (por GC)
Trimethoxy(pentafluorophenyl)silane
Formula: C₉H₉F₅O₃Si
Número MDL: MFCD04039205
Núm. CAS: 223668-64-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f98d57ebad8019a8db82ea7ef097c88a46d6663&vid=2f98d57ebad8019a8db82ea7ef097c88a46d6663&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %