Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3353-1G
T3353-5G
TCIAT3353-1GEA
123
EUR
TCIAT3353-1G
TCIAT3353-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (por GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Formula:
C₉H₃F₁₈O₃P Pto. Ebullición: 130°C |
Número MDL:
MFCD00192561 Núm. CAS: 66470-81-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |