3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
T3354-1G
T3354-5G
TCIAT3354-1GEA
87
EUR
TCIAT3354-1G
TCIAT3354-5G
3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (por GC) estabilizado
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formula:
C₉H₇F₃ Pto. Ebullición: 65°C Pto. de inflamación: 42°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00075481 Núm. CAS: 402-24-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |