4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
T3355-1G
T3355-5G
TCIAT3355-1GEA
51
EUR
TCIAT3355-1G
TCIAT3355-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formula:
C₉H₇F₃ Pto. Ebullición: 66°C Pto. de inflamación: 42°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00075539 Núm. CAS: 402-50-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |