o-Tolyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid o-Tolyl ester, o-tolyl Trifluoromethanesulphonate, o-Tolyl triflate
T3357-5G T3357-25G
TCIAT3357-5GEA 97 EUR
TCIAT3357-5G TCIAT3357-25G
o-Tolyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
o-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₇F₃O₃S
MW: 240,20 g/mol
Número MDL: MFCD29089375
Núm. CAS: 66107-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=630f0fd04a838c48142f6177712b4431b90ebe0b&vid=630f0fd04a838c48142f6177712b4431b90ebe0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %