N,N,N'-Triphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N1,N1,N4-Triphenylbenzene-1,4-diamine, 4-Anilinotriphenylamine
T3367-200MG
T3367-1G
TCIAT3367-200MGEA
55
EUR
TCIAT3367-200MG
TCIAT3367-1G
N,N,N'-Triphenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
N,N,N'-Triphenyl-1,4-phenylenediamine
Formula:
C₂₄H₂₀N₂ MW: 336,44 g/mol |
Número MDL:
MFCD27939629 Núm. CAS: 19606-98-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |