2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-o-toluenosulfonamida
T3368-5G T3368-25G
TCIAT3368-5GEA 61 EUR
TCIAT3368-5G TCIAT3368-25G
2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225.19
Número MDL: MFCD00042420
Núm. CAS: 1869-24-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11595457c0bccefb0bac880039e49cde02be0c98&vid=11595457c0bccefb0bac880039e49cde02be0c98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C