2,4,5-Triiodoimidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T3369-1G
T3369-5G
TCIAT3369-1GEA
32
EUR
TCIAT3369-1G
TCIAT3369-5G
2,4,5-Triiodoimidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,5-Triiodoimidazol
Formula:
C₃HI₃N₂ |
Número MDL:
MFCD00068812 Núm. CAS: 1746-25-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 184.0 to 190.0 deg-C |