1,2-Bis(dietilamino)etano ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N,N,N',N'-Tetraetiletilendiamina

T3371-5ML T3371-25ML
TCIAT3371-5MLEA 34 EUR
TCIAT3371-5ML TCIAT3371-25ML
1,2-Bis(dietilamino)etano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(dietilamino)etano
Formula: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00009055
Núm. CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543c6f45f41261b41d61060a9544bbd625b69b03&vid=543c6f45f41261b41d61060a9544bbd625b69b03&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR