4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 98,0 GC, T
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
T3372-1G T3372-5G
TCIAT3372-1GEA 39 EUR
TCIAT3372-1G TCIAT3372-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 98,0 GC, T
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204.15 g/mol
Número MDL: MFCD00051703
Núm. CAS: 339-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d336c8ab321cb610277777c3e4b33c337cde768&vid=c8ed6eb4dd219e7522c1eb2dfdbfeed2e3c9f082&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C