2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3375-1G
T3375-5G
TCIAT3375-1GEA
99
EUR
TCIAT3375-1G
TCIAT3375-5G
2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (por GC)
2,4,6-Tribromopyridine
Formula:
C₅H₂Br₃N Pto. Ebullición: 284°C |
Número MDL:
MFCD00234002 Núm. CAS: 2408-70-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |