3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1,2,3-Trifluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 3,4,5-Trifluorophenylboronic acid Pinacol ester
T3376-1G T3376-5G
TCIAT3376-1GEA 33 EUR
TCIAT3376-1G TCIAT3376-5G
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₄BF₃O₂
MW: 258,0446 g/mol
Número MDL: MFCD05663885
Núm. CAS: 827614-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ef3c2acff1f2d2fa713e2e43fb329004145ee2&vid=d6ef3c2acff1f2d2fa713e2e43fb329004145ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %