3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
T3377-1G
T3377-5G
TCIAT3377-1GEA
40
EUR
TCIAT3377-1G
TCIAT3377-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ MW: 288,0706 g/mol |
Número MDL:
MFCD05863919 Núm. CAS: 262376-31-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |