2-(Trifluorometil)benzamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3384-5G T3384-25G
TCIAT3384-5GEA 66 EUR
TCIAT3384-5G TCIAT3384-25G
2-(Trifluorometil)benzamida ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₆F₃NO
Número MDL: MFCD00014798
Núm. CAS: 360-64-5
EINECS: 206-637-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b05049cb9f073c59ca951336deeca737f5afe6b&vid=9b05049cb9f073c59ca951336deeca737f5afe6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C