2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3390-1G T3390-5G
TCIAT3390-1GEA 65 EUR
TCIAT3390-1G TCIAT3390-5G
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone ≥96.0% (por GC)
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O₄
Número MDL: MFCD00205539
Núm. CAS: 727-71-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08cc2c41440567d2bdc72d01d523c384be6f9326&vid=f12676c440e370ff399fbb0a8e976bfc145a4ff1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C