2-Bromo-6-metoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B25535.03 B25535.06 B25535.14
B25535.03EA 49.3 EUR
B25535.03 B25535.06 B25535.14
2-Bromo-6-metoxifenol ≥98%
2-Bromo-6-metoxifenol
Purity: 98+% CAS No.: 28165-49-3 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD08146628
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08146628
Núm. CAS: 28165-49-3