4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4-Pyridyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(4-pyridyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
T3400-1G T3400-200MG
TCIAT3400-1GEA 239 EUR
TCIAT3400-1G TCIAT3400-200MG
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
Formula: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281,16 g/mol
Número MDL: MFCD12828171
Núm. CAS: 1009033-87-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C