1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole

T3408-1G T3408-5G
TCIAT3408-1GEA 33 EUR
TCIAT3408-1G TCIAT3408-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD11044692
Núm. CAS: 449758-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7cbce76fcaa07e22c9a191cbdbc91b3e26fae2&vid=ab7cbce76fcaa07e22c9a191cbdbc91b3e26fae2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR