1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3409-200MG T3409-1G
TCIAT3409-200MGEA 38 EUR
TCIAT3409-200MG TCIAT3409-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236,12 g/mol
Número MDL: MFCD06659062
Núm. CAS: 844891-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b577831b4a6691455d08aaca0418d153d8aef9&vid=45b577831b4a6691455d08aaca0418d153d8aef9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C