4',6,7-Trimetoxiisoflavona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4',6,7-Trimetoxiisoflavona, 6,7-Dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-4-benzopirona
T3410-1G T3410-5G
TCIAT3410-1GEA 124 EUR
TCIAT3410-1G TCIAT3410-5G
4',6,7-Trimetoxiisoflavona ≥97.0% (por GC)
4',6,7-Trimetoxiisoflavona
Formula: C₁₈H₁₆O₅
MW: 312,32 g/mol
Número MDL: MFCD00016949
Núm. CAS: 798-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff51252f04fb0294a6b6f56187d71f5b0e0ed94&vid=5ff51252f04fb0294a6b6f56187d71f5b0e0ed94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C